CHGE71TS3
Cartucho Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Sinônimo(s):
Millipore Express SHC Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤28.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.49 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Os filtros Millipore Express® SHC fornecem uma solução única para uma variedade de fluidos de processo, minimizando os esforços de validação e simplificando o inventário de filtros e requisitos de estocagem. Com os filtros Millipore Express® SHC, você aumenta a produtividade, diminui o tempo de ciclo e reduz os custos.
Aplicação
- Aditivos para meios
- Proteção da coluna
- Fluxos de proteínas concentradas
- Colheita de células (pós-clarificação)
- Ajustadores cáusticos/de pH
- Tampões
- Solução CIP
Características e benefícios
- Membranas PES hidrofílicas de alta capacidade e alto fluxo
- Desempenho de grau de esterilização validado
- Teste fácil de umedecimento e integridade
- Rendimento superior em fluxos com alto teor de incrustações, incluindo meios e soluções contendo proteínas
- Maior capacidade para melhorar a eficiência e economia do processo
- Ampla compatibilidade química em uma ampla faixa de pH (1-14) — compatível com cáusticos
Embalagem
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento dos filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
- Declaração de armazenamento: Consulte os filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
25 direto ou 22 ciclos SIP diretos e 3 reversos de 30 min a 135 °C e 0,35 bar (5), ou 3 ciclos SIP direto de 30 min a 135 °C e 1 bar (15 psid); 25 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Após a esterilização e um fluxo de água controlado de 20 L, as amostras apresentaram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.