Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
CFSP002000
Millipore
Almofadas de amostra absorventes de celulose
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinônimo(s):
Almofada absorvente, Almofada de amostra, Almofada de celulose, Rolo de papel de amostragem de fibra de celulose C083
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 roll
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
Comprimento
100 m (328 ft)
Largura
20 mm
filter W × L
20 mm × 100 m
L da fenda
20 mm
espessura
0.83 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SureWick® Os materiais das almofadas são projetados e otimizados para uso em diagnóstico lateral rápido testes de fluxo que exigem consistência e desempenho superiores. SureWick® os materiais de fibra de celulose são usados como amostras e absorventes em ensaios de fluxo lateral. Esta embalagem contém um rolo de 20 mm x 100 m de material de almofada de fibra de celulose C083.
Aplicação
SureWick® Os materiais da almofada são otimizados para uso como almofadas de amostra, conjugado ou absorventes em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, DSTs etc.), bem como na saúde das’ mulheres, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produto e saúde animal.
Características e benefícios
  • As almofadas de fibra de celulose SureWick® são feitas de fibra de celulose não tecida e 100% pura.
  • Essas almofadas não contêm aglutinantes ou colas, que podem interferir no desempenho do ensaio.
  • Fabricadas para garantir excelente consistência, elas fornecem um fluxo de amostra confiável e previsível.
  • Exibem espessura e volume do leito consistentes e qualidade uniforme da superfície.
  • Distribuição e prazo de entrega rápidos.
  • Apoiadas por um excelente suporte técnico.
Informações legais
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1