Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
CFSP001700
Millipore
Rolo de papel de amostragem de fibra de celulose C083
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinônimo(s):
Almofadas de amostra absorventes de celulose, Almofada absorvente, Almofada de amostra, Almofada de celulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 roll
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
Comprimento
100 m (328 ft)
Largura
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
espessura
0.83 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os materiais de almofada SureWick® são projetados e otimizados para uso em testes de fluxo lateral de diagnóstico rápido que exigem consistência e desempenho superiores. Os materiais de almofada de fibra de celulose SureWick® são usados como almofadas de amostra e absorventes em ensaios de fluxo lateral. Esta embalagem contém um rolo de 17mm x 100m de material de almofada de fibra de celulose C083.
Aplicação
SureWick® Os materiais da almofada são otimizados para uso como almofadas de amostra, conjugado ou absorventes em uma ampla gama de aplicações de testes de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produto e saúde animal.
Características e benefícios
  • As almofadas de fibra de celulose SureWick® são feitas de fibra de celulose não tecida, 100% pura,
  • e não contêm aglutinantes ou colas, que podem interferir no desempenho do ensaio.
  • Fabricadas para garantir excelente consistência, elas fornecem um fluxo de amostra confiável e previsível.
  • Exibem espessura e volume do leito consistentes e qualidade uniforme da superfície.
  • Distribuição e lead time rápidos.
  • Apoiadas por um excelente suporte técnico.
Informações legais
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shima Dalirirad et al.
Analytical biochemistry, 596, 113637-113637 (2020-02-23)
A lateral flow assay using DNA aptamer-based sensing for the detection of dopamine in urine is reported. Dopamine duplex aptamers (hybridized sensor with capture probe) are conjugated to 40-nm Au nanoparticles (AuNPs) with 20T linkers. The detection method is based