CBL66
Anti-Atrial Natriuretic Peptide Antibody, clone A6
clone A6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ANP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... NPPA(4878)
Especificidade
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
(Clinical measurement of circulating ANP levels possibly in conjunction with cyclic GMP)
Liquid phase assay without plasma extraction
Staining of formalin-fixed wax embedded tissue
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2