CBL419
Anti-Eosinophil Major Basic Protein Antibody, clone BMK13
clone BMK13, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
EMBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BMK13, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
horse, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRG2(5553)
Especificidade
Aplicação
Western blotting: purified normal human eosinophils were treated with digitonin (5mg/mL) for 10 minutes before boiling in sample buffer and run on a 15% SDS-PAGE. Purified MBP migrates at ~ 14kDa, and typical human samples range from 10-16kDa.
ELISA development for MBP estimation.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2