CBL251
Anti-Epithelial Specific Antigen Antibody, clone VU-1D9
clone VU-1D9, from mouse
Sinônimo(s):
Epithelial cell adhesion molecule, Ep-CAM, Adenocarcinoma-associated antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, EGP, Epithelial glycoprotein 314, EGP314, hEGP314, KS 1/4 antigen, KSA, Major gastro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VU-1D9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Epithelial Specific Antigen in human prostate adenocarcinoma cells.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Epithelial Specific Antigen in 10 µg of MCF7 cell lyate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF7 cell lyasate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2