926515
Upconversion Nanoparticles
Silica coated NaYF4-Yb,Er@NaYF4, fluorescence λex 980 nm, green light
Sinônimo(s):
UCNPs
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
2 mg/mL
tamanho
50 nm ± 15%
Grupo ativo da matriz
OH surface treatment
solubilidade
water: dispersible
fluorescência
λex 980 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetic
- Security labelling
- Volumetric display
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)