Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 tests
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 96-well plate(s)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
método de detecção
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
Advertência
Princípio
Nota de preparo
• Glucose Probe: Supplied ready to use. Warm to room temperature to thaw the DMSO.
• Standard Curve: For colorimetric assay, dilute the Glucose Standard to 1 nmol/ml by adding 10 µl of the Glucose Standard to 990 µl of Glucose Assay Buffer, mix well. Add 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl into each well individually. Adjust volume to 50 µl/well with Glucose Assay Buffer to generate 0, 2, 4, 6, 8, 10 nmol/well of Glucose Standard. For fluorometric assay, dilute the Glucose Standard solution to 0.1 nmol/µl by adding 10 µl of the Glucose Standard to 990 µl of Glucose Assay Buffer, mix well. Then take 20 µl into 180 µl of Glucose Assay Buffer. Mix well. Add 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl into each well individually. Adjust volume to 50 µl/well with Glucose Assay Buffer to generate 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 nmol/well of the Glucose Standard.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13