Documentos Principais
BMSE1201EUK
Benchmark myGel InstaView Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1201-E-UK
Descrição geral
myGel InstaView Gel Electrophoresis System allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes everything needed for casting and running gelx inlcuding gel tank with integrated power supply, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure.
Aplicação
Electrophoresis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)