Documentos Principais
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Novabiochem®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
temperatura de transição
flash point 4.4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Nota de análise
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C