L023050
DCA Deblock
configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup