Documentos
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
temperatura de transição
flash point 4.4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C