Documentos Principais
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
Selecione um tamanho
6 X 450 ML
R$ 2.822,00
6 X 200 ML
R$ 3.502,00
4 X 2.5 L
R$ 9.636,00
R$ 2.822,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 X 450 ML
R$ 2.822,00
6 X 200 ML
R$ 3.502,00
4 X 2.5 L
R$ 9.636,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
R$ 2.822,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
prazo de validade
365 days
concentração
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
cor
clear, brownish solution
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
Nota de preparo
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
Informações legais
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5