Documentos
BI0221
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transição
flash point 4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0221-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Nota de análise
Assay (2,6-lutidine)9.0-11.0% v/vAssay (acetic anhydride)9.0-11.0% v/vAssay (tetrahydrofuran)79.0-81.0% v/vColor (APHA) at time of manufacture50APHA maxFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup