B311-150-S
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 150 mL, closure type, crimp cap with septum, box of 12 bottles
Sinônimo(s):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
Características
closure type crimp cap with septum
embalagem
box of 12 bottles
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
capacidade do frasco
300 mL
bottle filling volume
150 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1