Documentos Principais
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Sinônimo(s):
agar and broth, media broth, trypticase soy
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 330,00
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
R$ 330,00
Check Cart for Availability
embalagem
bottle of 1 × 100 mL
fabricante/nome comercial
Maine Mfg 10496708
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)