Documentos Principais
AX1697C
Supelco
Coulomat C
AQUASTAR®
Sinônimo(s):
Coulometric Cathode Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 16 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
AQUASTAR
AX1697C-1 is packaged in 20/400 glass bottle
AX1697C-30 is packaged in 38/430 poly-coated glass bottle
Nota de análise
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3