AQ160
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, F(ab′)2
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3