AP308A
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry/immunocytochemistry: 1:200-1:500 (3,4)
Western Blot, chromogenic: 1:200- 1:500 (1,2)
Western Blot, chemiluminescent: 1:2,000-1:5,000 (1)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2