AP180P
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Sinônimo(s):
Anti-Rabbit IgG HRP, HRP Donkey Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
1:500-1:5,000 dilution can be used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
ELISA and Western Blots:
1:5,000-1:100,000 dilution can be used.
forma física
Reconstitution:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
After reconstitution the product is stable for several weeks at 2-8°C as an undiluted liquid. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
WARNING: Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3