AP180B
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western blots using enzyme-conjugated streptavidin: 1:20,000-1:400,000.
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Flow cytometry: 1:200-1:1,000
Fluorescence Immunohisto/cytochemistry: 1:200-1:1,1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3