AP124B
Anticorpo anti-IgG de camundongo de cabra, conjugado com biotina-SP
Chemicon®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Anticorpos secundários e de controle
Western blots usando estreptavidina conjugada com enzima: 1:10.000-1:100.000.
Imuno-histoquímica: 1:500-1:5.000
Citometria de fluxo: 1:200-1:1.000
Imuno-histo/citoquímica de fluorescência: 1:200-1:1.000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
forma física
RECONSTITUIÇÃO:
Reconstitua com água destilada estéril para atingir o volume indicado no rótulo do frasco.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3