AP1063
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²³²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer²³² Rabbit pAb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer232)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.25 g/ml)
Immunofluorescence (Please see comments)
Immunoprecipitation (1 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HEK293 cells
Outras notas
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.