Documentos Principais
ALIGNED05
Millipore
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
47 mm, 5/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
58 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 47 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits and Millipore 47 mm All-Glass Filter Holder Kits.
Aplicação
47 mm, 5/PK