Documentos
AG733
Sigma-Aldrich
Proteína de Tamm-Horsfall
Sinônimo(s):
THP, UMOD, Uromodulina
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95%
forma
solid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... UMOD(7369)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Área de pesquisa: Imuno e CKS
A proteína de Tamm-Horsfall (THGP), também conhecida como uromodulina, está presente de modo abundante na urina de mamíferos. É altamente expressa no ramo ascendente espesso da alça de Henle no rim. Esta proteína consiste em três domínios de fator de crescimento epidérmico (EGF) e um domínio semelhante à zona pelúcida. A THGP é um membro da família de proteínas do glicosilfosfatidilinositol (GPI) e está ligada à membrana celular por uma âncora GPI na extremidade C. O gene THGP está localizado no cromossomo humano na posição 16p12.3.
Aplicação
A proteína de Tamm-Horsfall foi utilizada no ensaio da atividade da luciferase de células tubulares proximais imortalizadas e células epiteliais tubulares proximais primárias humanas. Ela também foi usada como padrão para a calibração da uromodulina em amostras de urina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteína de Tamm-Horsfall (THGP) pode desempenhar um papel na defesa antibacteriana do hospedeiro, doença renal inflamatória e no trato urogenital. Exibe efeitos protetores contra a formação de cálculos renais, reduzindo a precipitação de oxalato de cálcio. As mutações no gene THGP levam à nefropatia hiperuricêmica juvenil familiar (FJHN), doença renal glomerulo-cística (GCKD) e doença renal cística medular tipo 2 (MCKD-2).A proteína Tamm-Horsfall (THP) media a formação de camada mucosa da bexiga, regulando assim a permeabilidade da alça ascendente de Henle. Sabe-se que a THP adere a cepas de Escherichia coli com fímbrias tipo 131 e tipo S32, bloqueando assim sua interação com o uroepitélio. Além disso, a THP ativa as células sinalizando diretamente através do receptor do tipo toll 4 (TLR4). Demonstrou-se que a THP estimula a produção de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e fator tecidual em monócitos através do TLR4.
forma física
Liofilizado a partir de água desionizada contendo azida sódica 0,02%.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a +2-8 °C por até 3 meses a partir da data de recebimento.
NÃO CONGELAR.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Julie A D Van et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(3), 501-517 (2019-12-28)
Chronic hyperglycemia is known to disrupt the proteolytic milieu, initiating compensatory and maladaptive pathways in the diabetic kidney. Such changes in intrarenal proteolysis are captured by the urinary peptidome. To elucidate the early kidney response to chronic hyperglycemia, we conducted
Aparna Renigunta et al.
The Journal of biological chemistry, 286(3), 2224-2235 (2010-11-18)
Tamm-Horsfall glycoprotein (THGP) or Uromodulin is a membrane protein exclusively expressed along the thick ascending limb (TAL) and early distal convoluted tubule (DCT) of the nephron. Mutations in the THGP encoding gene result in Familial Juvenile Hyperuricemic Nephropathy (FJHN), Medullary
Innate immunity and the kidney
Opal SM
Critical Care Nephrology, 476-482 (2019)
Marcus D Säemann et al.
The Journal of clinical investigation, 115(2), 468-475 (2005-01-15)
Tamm-Horsfall glycoprotein (THP) is expressed exclusively in the kidney and constitutes the most abundant protein in mammalian urine. A critical role for THP in antibacterial host defense and inflammatory disorders of the urogenital tract has been suggested. We demonstrate that
Mi-Na Lee et al.
Annals of laboratory medicine, 33(4), 293-296 (2013-07-05)
Familial juvenile hyperuricemic nephropathy (FJHN; OMIM 162000) is an autosomal dominant disorder characterized by hyperuricemia and gouty arthritis due to reduced kidney excretion of uric acid and progressive renal failure. Gradual progressive interstitial renal disease, with basement membrane thickening and