Documentos Principais
ACK5050PA
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein A with 50kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Pro
Parâmetros
10 mL sample volume
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Comprimento
12 cm (4.7 in.)
Diâmetro
2.97 cm
área de filtração
1 cm2
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 50 kDa, 3 ml Protein A resin (Binding capacity: 20mg human IgG/ml agarose), 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials