AC713
NovaSeptum® SURe High Purity Bag Sampling Unit
Manifold (3-valve) with AseptiQuik® S connector, sterile; γ-irradiated, volume 100 mL
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Materiais
TPE tubing
polycarbonate connector (
)
polyethylene body
polyethylene container
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
NovaSeptum® SURe
condição de armazenamento
room temperature
Parâmetros
0.5 bar max. pressure (7.25 psi)
4-40 °C temp. range (39-104 °F)
conector
inlet connection (TPE)
Luer-Lok® outlet connection (3 piece)
outlet connection (containing a male, female and an injection site)
aplicação(ões)
sterile sampling
Categorias relacionadas
Descrição geral
The product comes as a manifolded unit with 3 High Purity bags and connects via AseptiQuik® S connector. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Aplicação
Características e benefícios
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Embalagem
Nota de preparo
Nota de análise
composed of materials which meet the criteria for
Biological Reactivity Testing.
These tests can be any one or a combination of the following test methods: USP <88> Class VI (in vivo), USP <87> (in vitro), ISO 10993-5 (in vitro).
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Conteúdo relacionado
A etapa de conjugação na produção de ADCs liga um ingrediente farmacêutico ativo altamente potente (HPAPI) a um mAb por meio de um ligante estável. A conjugação eficaz envolve decisões complexas, descritas nesta página com serviços e produtos para garantir o sucesso.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.