MABD90
Anti-HLA-DRB1 Antibody, clone DJ9
clone DJ9, from mouse
Sinônimo(s):
Major histocompatibility complex, class II, DRB1, DRB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DJ9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-DRB1(3123)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q5Y7A7 has been merged into P01911. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Stem Cell Research
Immunological Signaling
Mesenchymal Stem Cells
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Daudi cell lysates
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1