ABT1383
Anti-phospho-Keratin-18 Antibody (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Keratin, type I cytoskeletal 18, Ser52-phosphorylated, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Ser52-phosphorylated, CK-18, Ser52-phosphorylated, Cytokeratin-18, Ser52-phosphorylated, K18, Ser52-phosphorylated, Keratin-18, Ser52-phosphorylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer52)
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected upregulated Keratin-18 Ser52 phosphorylation in 10 µg lysate from phosphatase inhibitors Calyculin A- and Okadaic acid-treated HEK293 cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1