ABT1358M
Anti-Versican Antibody, Alpha Domain
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Vcan(114122)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Versican, Alpha Domain in Embryonic day 16 rat eye, P0, P9 and adult rat retina (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) and Embryonic day 16, 19 rat brain and postnatal day 7 cerebellum, embryonic day 19 spinal cord (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Versican, Alpha Domainin in purified proteoglycans from a PBS extract of 7-day rat brain with chondroitinase ABC treatment (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Versican, Alpha Domain in rat eye retina tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1