ABT114
Anti-LPA receptor 5 Antibody (GPR92)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lysophosphatidic acid receptor 5, LPA receptor 5, LPA-5, G-protein coupled receptor 92, G-protein coupled receptor 93
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPAR5(57121)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocychemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected LPAR5 in TF1 cells, non-transfected CHEM-1 cells and CHEM-1 cells transfected with LPAR5(GPR92) (Catalogue. No. HTS209C - Transfected Cell Line).
NOTE: The protein used to make the transfected CHEM1 cell line is full length LPAR5.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LPA receptor 5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1