ABS994
Anti-phospho-Glucocorticoid receptor Antibody, Ser226
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1, glucocorticoid receptor, GR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer226)
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody at 0.5 µg/mL dilution detected phosphorylated glucocorticoid receptor protein in rat hepatoma cell lysate (Blind,R., et al. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 109 (2008) 150–157)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated glucocorticoid receptor in 6 µg of transfected HEK293 cell lysate
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2