ABS574-AF488
Anti-Surfactant Protein D Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Pulmonary surfactant-associated protein D, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSP-D, SP-D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFTPD(6441)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. ABS574) is also available for immunocytochemistry and Western blotting applications.
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected surfactant protein D in A549 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2