ABS2129
Anti-IP3R 1
from rabbit
Sinônimo(s):
Inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor type I, IP3 receptor isoform 1, IP-3-R1, InsP3R1, Type 1 inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, bovine, mouse, chicken
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITPR1(3708)
rat ... Itpr1(25262)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IP3R1 in bovine salivary gland, DT40 3KO cells stably expressing IP3R1 (Chandrasekhar, R., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(10):4846-60).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IP3R1 in human brain and rat brain tissues.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IP3R1 in bovine salivary gland (Chandrasekhar, R., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(10):4846-60).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IP3R1 in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2