ABS1634
Anti-LIP5
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, LYST-interacting protein 5, LIP5, SKD1-binding protein 1, SBP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VTA1(51534)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous LIP5 co-immunoprecipiated with Myc-tagged VPS4A from HEK293T cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43910-43926).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected LIP5 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1