ABS1633
Anti-IST1 Homolog
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
hIST1, Putative MAPK-activating protein PM28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IST1(9798)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Western Blotting applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Nat Struct Mol Biol. 16(7):754-62; Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Immunofluorescence applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IST1 Homolog in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1