ABN325
Anti-SAPAP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SAP90, PSD-95-associated protein 3, Disks large-associated protein 3, DLGAP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DLGAP1(9229)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SAPAP3 in 15 µg/mL of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2