ABN2252
Anti-Neuroligin-4
Sinônimo(s):
Neuroligin Y
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... NLGN4Y(22829)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells overexpressing Human Neuroligin-4.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neuroligin-4 in lysate from HEK293T cells overexpressing Human Neuroligin-4.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neuroligin-4 in Immunofluorescence applications (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neuroligin-4 in Western Blotting applications (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Neuroligin-4 in Immunoprecipitation applications (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2