ABF199
Anti-TIM-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Hepatitis A virus cellular receptor 1, HAVcr-1, Kidney injury molecule 1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIMD-1, T-cell membrane protein 1, TIM-1, TIM, KIM1, TIM1, TIMD1
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAVCR1(26762)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIM-1 in human uterus tissue.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-1 in 15 µg of human uterus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human uterus tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2