ABE569
Anti-monoubiquitin H2A Antibody (Lys119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H2AK119ub1, Histone H2A.1, Histone H2A.2, H2A2, h2aUb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Hist2H2Aa2(690131)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated monoubiquitin H2A in mouse Embryonic Stem cell lysate (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated monoubiquitin H2A in mouse Embryonic Stem cell lysate (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected monoubiquitin H2A (Lys119) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
HeLa acid extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1