ABE375
Anti-acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation ((pLys26/pLys9), (pSer27/pSer10))
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) in 500 µl of colcemid treated HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl-phospho Histone H3 (Lys9/Ser10) in 10 µg of untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract. Note that acetyl-phospho Histone H1.4 Lys27/Ser27 is not present in acid extracts and thus not detected in this blot.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract, and recombinant Histone H3 protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1