ABE1304
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated monomethyl Histone H3 (Lys4) in 500 µg of HeLa acid extract.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in human and rat testis tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1