Documentos Principais
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
Sinônimo(s):
filter candle
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 452,00
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 452,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
pkg of 2
fabricante/nome comercial
Bel-Art
diâmetro × C
40 mm × 90 mm
tamanho de poro
90-130 μm
Descrição geral
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
Informações legais
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)