ABE2973
Anti-CREB-H/CREB3L3
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3, Transcription factor CREB-H, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 49.08 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... CREB3L3(84699)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type Mouse liver tissue.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CREB-H in lysate from wild-type Mouse liver tissue, but not in lysate from Mouse liver with CREB-H knockout.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CREB-H/CREB3L3 in Chromatin Immunoprecipitation applications. (Zhang, K., et al. (2006). Cell. 124(3); 587-599).
Western Blotting Analysis (WB): A representative lot detected CREB-H/CREB3L3 in Western Blotting applications. (Kim, H., et al. (2014). Endocrinology. 155(3); 769-782).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CREB-H/CREB3L3 in Immunohistochemistry applications. (Kim, H., et al. (2014). Endocrinology. 155(3); 769-782).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot detected CREB-H/CREB3L3 in Immunofluorescence applications ( (Zhang, K., et al. (2006). Cell. 124(3); 587-599).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CREB-H/CREB3L3 in Immunoprecipitation applications. (Zhang, K., et al. (2006). Cell. 124(3); 587-599).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2