Documentos Principais
Z742306
Horizontal rotisserie for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 15 mL tubes, pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 455,00
R$ 455,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 455,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
R$ 455,00
Check Cart for Availability
Características
holds 6 x 15 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific R4040-HZ15
diâmetro do tubo
16-17 mm
Descrição geral
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. In addition, horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Informações legais
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)