ABE2872
Anti-phospho-Smad2 (Ser465 Antibody, Ser467)
from rabbit
Sinônimo(s):
Mothers against decapentaplegic homolog 2, MAD homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, JV18-1, Mad-related protein 2, hMAD-2, SMAD family member 2, hSMAD2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-Smad2 (Ser465, Ser467) in TBP: PC-3U cells stimulated with 5 ng/ml TGF (Yakymovych, I., et. al. (2015). J Cell Biol. 210(2):319-32).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected phospho-Smad2 (Ser465, Ser467) in COS cells transfected with constitutively active versions of ALK5 (TLR-I)- and ALK6TL45-mediated phosphorylation (Persson, U., et. al. (1998). FEBS Lett. 434(1-2):83-7).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-Smad2 (Ser465, Ser467) in HEPG2 stimulated with TGFbeta1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1