Documentos Principais
04-953
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Smad2 (Ser465/467), clone A5S, monoclonal de coelho
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A5S, monoclonal
reatividade de espécies
human, zebrafish, mouse, canine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Descrição geral
SMAD2 ou Mothers against decapentaplegic homolog 2 é um polipeptídeo que, como seu nome descreve, é um homólogo do gene de Drosophila: "Mães contra o decepentaplegic". Ele pertence à família de proteínas SMAD, que pertence à superfamília de moduladores do TGFb. Como muitos outros membros da família TGFb, o SMAD2 está envolvido na sinalização celular. O SMAD2 modula os sinais de ativina e TGFb′s. Ele interage com a âncora SMAD para ativação do receptor (SARA). A ligação dos ligantes causa a fosforilação da proteína SMAD2, a dissociação do SARA e a associação com o SMAD4. Posteriormente, é transferido para o núcleo, onde forma complexos com outras proteínas e atua como um fator de transcrição. O SMAD2 é um SMAD regulado por receptor (R-SMAD) e é ativado pela proteína morfogenética óssea tipo 1 receptor quinase.
Especificidade
Previsão de reatividade cruzada com X. laevis com base na homologia da sequência.
Reconhece o Smad2 fosforilado. Sem reatividade cruzada com Smad3.
Imunogênio
Peptídeo sintético conjugado com KLH correspondente aos aminoácidos [pS]M[pS] que circundam os locais Ser465/467 da Smad2 humana
Aplicação
Detecte o fosfo-Smad2 (Ser465/467) com o anticorpo anti-fosfo-Smad2 (Ser465/467), clone A5S (anticorpo monoclonal de coelho), que demonstrou funcionar em WB.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por análise de immunoblotting.
Descrição-alvo
55-60 kDa
Ligação
Substitui: 05-953
Nota de análise
Lisado de células de controle
HL60, células HepG2 tratadas com TGFa ou células HepG2 tratadas com TGFβ
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Linjia Jiang et al.
The Journal of experimental medicine, 215(5), 1337-1347 (2018-04-20)
Cell cycle quiescence is critical for hematopoietic stem cell (HSC) maintenance. TGF-β signaling in bone marrow niche has been identified in regulating HSC quiescence; however, the intrinsic regulatory mechanisms remain unclear. This study reports that Shp-1 knockout HSCs have attenuated
Oddrun Elise Olsen et al.
PloS one, 12(11), e0187349-e0187349 (2017-11-22)
Purified recombinant proteins for use in biomedical research are invaluable to investigate protein function. However, purity varies in protein batches made in mammalian expression systems, such as CHO-cells or HEK293-cells. This study points to caution while investigating effects of proteins
Amrita Chatterjee et al.
Cancer letters, 360(2), 134-140 (2015-02-11)
The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a critical regulator of G1 cell cycle progression. Two key substrates of mTORC1 are ribosomal subunit S6 kinase (S6K) and eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) binding protein-1 (4E-BP1). We reported previously
Shunsuke Sawada et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2023-2031 (2016-01-20)
Cytokines and their intercellular signals regulate the multipotency of mesenchymal stem cells (MSCs). The present study established the MSC lines SG‑2, ‑3, and ‑5 from the bone marrow of green fluorescent protein (GFP)‑transgenic mice. These cell lines clearly expressed mouse
Bedrich L Eckhardt et al.
PloS one, 13(5), e0195932-e0195932 (2018-05-17)
Inflammatory breast cancer (IBC) is a rare and aggressive presentation of invasive breast cancer with a 62% to 68% 5-year survival rate. It is the most lethal form of breast cancer, and early recognition and treatment is important for patient