ABE1934
Anti-Gcn5 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Histone acetyltransferase KAT2A, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, hGCN5, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT2A(2648)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immunoprecipitated KAT2A/GCN5-associated DNA fragments by ChIP using chromatin preparations from murine CH12 and human GM12878 lymphoblasts (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
ChIP-seq Analysis: A representative lot was employed to generate Gcn5 genome-wide binding profiles by ChIP-seq analysis using chromatin preparations from murine CH12 and human GM12878 lymphoblasts (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipited Gcn5 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1