ABE1455
Anti-Nurr1 (NR4A2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2, Immediate-early response protein NOT, Orphan nuclear receptor NURR1, Transcriptionally-inducible nuclear receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR4A2(4929)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Nurr1 (NR4A2) in THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade