ABE1436
Anti-KAT7 Antibody (HBO1 / MYST2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone acetyltransferase KAT7, Histone acetyltransferase binding to ORC1, Lysine acetyltransferase 7, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT7(11143)
mouse ... Kat7(217127)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected KAT7 (HBO1/MYST2) in 10 µg of L6 rat myoblast lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1